Learn More
3-Bromophenyl isothiocyanate, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10507874
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10507874 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507874 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur S04141DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenyl isothiocyanate
CAS 2131-59-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C7H4BrNS
Formule linéaire BrC6H4NCS
Numéro MDL MFCD00004803
Quantité 1 g
Synonyme 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
Clé InChI ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
Nom IUPAC 1-bromo-3-isothiocyanatobenzene
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
CID PubChem 16481
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%