Learn More
isothiocyanate de 3-bromophényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382317 25 g 25g
11372317 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09871.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2131-59-1 | C7H4BrNS | 214.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2131-59-1
Formule moléculaire C7H4BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 214.08
Numéro MDL MFCD00004803
Clé InChI ZMGMGHNOACSMQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenyl isothiocyanate, m-bromophenyl isothiocyanate, benzene, 1-bromo-3-isothiocyanato, isothiocyanic acid, m-bromophenyl ester, 3-bromophenylisothiocyanate, 1-bromo-3-isothiocyanato-benzene, acmc-1chhg, m-bromphenylisothiocyanat, zmgmghnoacsmqn-uhfffaoysa, #
CID PubChem 16481
Nom IUPAC 1-bromo-3-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenyl isothiocyanate
Point d’ébullition 255°C to 256°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.685
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2081173
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 214.09
Pourcentage de pureté 97%