Learn More
3-Bromophenylacetic acid, 98%, Thermo Scientific™
Code produit 10043400 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
2.5g; Glass bottle
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10043400 2.5g; Glass bottle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10043400 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 296640025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylacetic acid
CAS 1878-67-7
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Glass Bottle
Formule moléculaire C8H7BrO2
Formule linéaire BrC6H4CH2COOH
Numéro MDL MFCD00004330
Quantité 2.5g
Synonyme 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
Clé InChI KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Nom IUPAC 2-(3-bromophenyl)acetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
CID PubChem 74653
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté 98%