Learn More
Acide 3-bromophénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485626 25 g 25g
11475626 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11485626 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20758.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1878-67-7 | C8H7BrO2 | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1878-67-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00004330
Clé InChI KYNNBXCGXUOREX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenylacetic acid, 2-3-bromophenyl acetic acid, 3-bromophenyl acetic acid, m-bromophenylacetic acid, benzeneacetic acid, 3-bromo, 3-bromophenylaceticacid, 3-bromo-phenylacetic acid, 3-bromphenylacetic acid, pubchem4244
CID PubChem 74653
Nom IUPAC Acide2-(3-bromophényl)acétique
SMILES OC(=O)CC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylacetic acid
Point de fusion 100°C to 102°C
Quantité 25 g
Beilstein 2045104
Poids de la formule 215.05
Pourcentage de pureté ≥98%