Learn More
Acide 3-bromophénylacétique, TRC
Code produit 30343169
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343169 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343169 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68641525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylacetic Acid
CAS 1878-67-7
Formule moléculaire C8H7BrO2
Quantité 25 g
Synonyme (m-Bromophenyl)acetic Acid, 2-(3-Bromophenyl)acetic Acid, 3-Bromobenzeneacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC Acide2-(3-bromophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Poids de la formule 213.9629