Learn More
3-bromophénylacétonitrile, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446390
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11446390 5 g 5g
11456390 25 g 25g
11466390 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446390 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20189.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31938-07-5 | C8H6BrN | 196.047 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31938-07-5
Formule moléculaire C8H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 196.047
Numéro MDL MFCD00001906
Clé InChI UUZYFBXKWIQKTF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenylacetonitrile, 3-bromobenzyl cyanide, 2-3-bromophenyl acetonitrile, m-bromobenzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 3-bromo, 3-bromobenzylcyanide, 3-bromobenzeneacetonitrile, 3-bromophenyl acetonitrile, m-bromophenylacetonitrile, 2-3-bromophenyl ethanenitrile
CID PubChem 36023
Nom IUPAC 2-(3-bromophényl)acétonitrile
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)CC#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylacetonitrile
Point de fusion 25°C to 28°C
Point d’ébullition 275°C
Point d’éclair 126°C (259°F)
Indice de réfraction 1.57
Quantité 5 g
Numéro UN UN3449
Beilstein 2355439
Poids de la formule 196.05
Pourcentage de pureté 97%