Learn More
Acide 3-bromophénylboronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromophenylboronic Acid |
| CAS | 89598-96-9 |
| Formule moléculaire | C6H6BBrO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | m-Bromo-benzeneboronic Acid, (3-Bromophenyl)-boronic Acid, 3-Bromobenzeneboronic Acid, 3-Bromophenylboronic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6BBrO2/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,9-10H |
| SMILES | OB(O)c1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | Acide (3-bromophényl)boronique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 200.83 |
| Poids de la formule | 199.9644 |