Learn More
Chlorhydrate de 3-bromophénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10011950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10011950 5 g Flacon en verre 5g
10217263 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10011950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 167350050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27246-81-7
Formule moléculaire C6H8BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.50
Numéro MDL MFCD00012933
Clé InChI RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
CID PubChem 33757
Nom IUPAC (3-bromophényl)hydrazine ; Chlorhydrate
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 225°C to 231°C (decomposition)
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4NHNH2·HCl
Quantité 5 g
Beilstein 15, 433
Poids de la formule 223.51
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre