Learn More
Chlorhydrate de 3-bromophénylhydrazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445517
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445517 100 g 100g
11425517 5 g 5g
11435517 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11445517 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23510.22
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 27246-81-7 | C6H8BrClN2 | 223.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27246-81-7
Formule moléculaire C6H8BrClN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.50
Numéro MDL MFCD00012933
Clé InChI RPYIPFXHIKXRKS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromophenylhydrazine hydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, 1-3-bromophenyl hydrazine hydrochloride, m-bromophenyl hydrazine hydrochloride, hydrazine, m-bromophenyl-, monohydrochloride, 3-bromophenylhydrazinehydrochloride, 3-bromophenyl hydrazine hcl, hydrazine, 3-bromophenyl-, monohydrochloride, pubchem23212, acmc-1clhx
CID PubChem 33757
Nom IUPAC hydrogen (3-bromophenyl)hydrazine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylhydrazine hydrochloride
Point de fusion ∼225°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 3565829
Poids de la formule 223.51
Pourcentage de pureté 98%