Learn More
Chlorhydrate de 3-bromophénylhydrazine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromophenylhydrazine Hydrochloride |
| CAS | 27246-81-7 |
| Formule moléculaire | C6 H7 Br N2 . Cl H |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 1-(3-Bromophenyl)hydrazine Hydrochloride, m-Bromphenylhydrazine Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H7BrN2.ClH/c7-5-2-1-3-6(4-5)9-8;/h1-4,9H,8H2;1H |
| SMILES | Cl.NNc1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | (3-brophényl)hydrazine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 223.5 |
| Poids de la formule | 221.9559 |