Learn More
3-Bromophénylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387736
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387736 5 g 5g
11377736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387736 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11370.06
 Article restreint
Expédition estimée: 02-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 2989-98-2 | C7H7BrN2O | 215.05 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2989-98-2
Formule moléculaire C7H7BrN2O
Poids moléculaire (g/mol) 215.05
Numéro MDL MFCD00041317
Clé InChI DHMRSMNEKFDABI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-3-bromophenyl urea, 3-bromophenyl urea, unii-02r6npo627, n-3-bromophenyl urea, m-bromophenylurea, amino-n-3-bromophenyl amide, urea, 3-bromophenyl, 3-bromopheylurea, acmc-20an85
CID PubChem 18129
Nom IUPAC (3-bromophényl)urée
SMILES C1=CC(=CC(=C1)Br)NC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromophenylurea
Point de fusion 166°C to 168°C
Quantité 5 g
Beilstein 2718463
Poids de la formule 215.06
Pourcentage de pureté 97%