Learn More
Acide 3-bromopropionique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11494633
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11494633 500 g 500g
11389509 25 g 25g
11484633 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11494633 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11573.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 590-92-1 | C3H5BrO2 | 152.98 g/mol
3-Bromopropionic acid used as quaternization agent in amperometric biosensors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3-bromopropionique sert d’agent de quaternisation dans les biocapteurs ampérométriques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le chloroforme, le benzène
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 590-92-1
Formule moléculaire C3H5BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 152.98
Numéro MDL MFCD00002763
Clé InChI DHXNZYCXMFBMHE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropionic acid, propanoic acid, 3-bromo, beta-bromopropionic acid, propionic acid, 3-bromo, 2-carboxyethyl bromide, beta-bromopropanoic acid, unii-wfz7csr69r, beta-propionic acid, 3-bromo-propionic acid, wfz7csr69r
CID PubChem 11553
Nom IUPAC 3-bromopropanoic acid
SMILES OC(=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionic acid
Point de fusion 57°C to 63°C
Densité 1.48
Point d’ébullition 140°C to 142°C (45 mmHg)
Point d’éclair 65°C (149°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1071333
Merck Index 14,1433
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol, ether, chloroform, benzene
Poids de la formule 152.98
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopropionic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropionic acid