Learn More
3-Acide Bromopropionique N-Hydroxysuccinimide, TRC
Code produit 30004968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004968 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30004968 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB686680250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionic Acid N-Hydroxysuccinimide
CAS 101314-84-5
Formule moléculaire C7 H8 Br N O4
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C7H8BrNO4/c8-2-1-5(11)9-6(12)3-4(10)7(9)13/h4,10H,1-3H2
SMILES OC1CC(=O)N(C(=O)CCBr)C1=O
Nom IUPAC 1-(3-bromopropanoyl)-3-hydroxypyrrolidine-2,5-dione
Poids moléculaire (g/mol) 250.05
Poids de la formule 248.9637