Learn More
Acide 3-bromopropionique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionic Acid |
| CAS | 590-92-1 |
| Formule moléculaire | C3H5BrO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Carboxyethyl Bromide, 3-Bromopropanoic Acid, NSC 2638, β-Bromopropanoic Acid, β-Bromopropionic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H5BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2,(H,5,6) |
| SMILES | OC(=O)CCBr |
| Nom IUPAC | acide 3-bromopropanoïque ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.97 |