Learn More
3-bromopropionitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromopropionitrile was used as the initiator in the atom transfer radical polymerization of acrylonitrile. It was used in coupling reactions of a number of aromatic and heteroaromatic phenols with alkyl, acyl or benzoyl halides in acetonitrile with cesium fluoride-Celite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-bromopropionitrile a été utilisé comme initiateur dans la polymérisation radicale de transfert d’atomes de l’acrylonitrile. Il a été utilisé dans les réactions de couplage d’un certain nombre de phénols aromatiques et hétéroaromatiques avec des halogénures d’alkyle, d’acyle ou de benzoyle dans l’acétonitrile avec du fluorure de césium-Célite.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’éther.
Remarques
Conserver dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionitrile |
| Densité | 1.615 |
| Point d’ébullition | 200°C |
| Point d’éclair | 97°C (206°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 0.98 |
| Indice de réfraction | 1.481 |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3276 |
| Beilstein | 1738565 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ethanol,ether. |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.