Learn More
3-Bromopropionitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionitrile |
| CAS | 2417-90-5 |
| Formule moléculaire | C3H4BrN |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2 |
| SMILES | BrCCC#N |
| Nom IUPAC | 3-bromopropanénitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.97 |
| Poids de la formule | 132.9527 |