Learn More
3-Bromopropionitrile, TRC
Code produit 30329547
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30329547 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30329547 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67889025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionitrile
CAS 2417-90-5
Formule moléculaire C3H4BrN
Quantité 25 g
Synonyme 3-Bromopropanenitrile, 1-Bromo-2-cyanoethane, 2-Bromoethyl Cyanide, 2-Cyanoethyl Bromide, 3-Bromopropionitrile, NSC 8021, beta-Bromopropionitrile
Formule InChI InChI=1S/C3H4BrN/c4-2-1-3-5/h1-2H2
SMILES BrCCC#N
Nom IUPAC 3-bromopropanénitrile
Poids moléculaire (g/mol) 133.97
Poids de la formule 132.9527