Learn More
Chlorure de 3-bromopropionyle, 95 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10541991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10541991 100 g Flacon en verre 100g
10347530 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10541991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161991000
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 15486-96-1 | C3H4BrClO | 171.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15486-96-1
Formule moléculaire C3H4BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 171.42
Numéro MDL MFCD00000746
Clé InChI IHBVNSPHKMCPST-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropionyl chloride, propanoyl chloride, 3-bromo, 3-bromopropionylchloride, sgqdjlpqbrmuh@, 3-bromoproionylchloride, 3-bromopropanyl chloride, 3-bromo propionylchloride, 3-bromopropionic chloride, 3-bromopropionoyl chloride, acmc-1bwl2
CID PubChem 84944
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromopropanoyl
SMILES ClC(=O)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionyl chloride
Note relative au nom tech., 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.7000g/mL
Point d’ébullition 55°C to 57°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH2COCl
Indice de réfraction 1.4920 to 1.497
Quantité 100 g
Beilstein 02, II, 231
Gravité spécifique 1.7
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts
Poids de la formule 171.42
Pourcentage de pureté 95%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopropionyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.