Learn More
Chlorure de 3-bromopropionyle, TRC
Code produit 30336590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30336590 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30336590 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB67815510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropionyl Chloride
CAS 15486-96-1
Formule moléculaire C3 H4 Br Cl O
Quantité 10 g
Synonyme 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride
Formule InChI InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2
SMILES ClC(=O)CCBr
Nom IUPAC Chlorure de 3-bromopropanoyl
Poids moléculaire (g/mol) 171.42
Poids de la formule 169.913