Learn More
Chlorure de 3-bromopropionyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropionyl Chloride |
| CAS | 15486-96-1 |
| Formule moléculaire | C3 H4 Br Cl O |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3-Bromopropanoyl Chloride, 3-Bromopropanoic Acid Chloride, beta-Bromopropanoyl Chloride, ω-Bromopropanoyl Chloride, beta-Bromopropionyl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4BrClO/c4-2-1-3(5)6/h1-2H2 |
| SMILES | ClC(=O)CCBr |
| Nom IUPAC | Chlorure de 3-bromopropanoyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 171.42 |
| Poids de la formule | 169.913 |