Learn More
(3-bromopropoxy)-tert-butyldiméthylsilane, 97 %, stabilisé sur carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11905991 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11905991 5 mL Flacon en verre 5mL
11995981 1 mL Flacon en verre 1mL
11915991 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11905991 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 438690050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 89031-84-5 | C9H21BrOSi | 253.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89031-84-5 , 497-19-8
Formule moléculaire C9H21BrOSi
Poids moléculaire (g/mol) 253.26
Clé InChI QGMROEZDWJTIDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropoxy-tert-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy tert-butyl dimethylsilane, 3-bromopropoxy-t-butyldimethylsilane, 3-bromopropoxy-tert-butyl-dimethyl-silane, silane, 3-bromopropoxy 1,1-dimethylethyl dimethyl, acmc-209unq, t-butyl 3-bromopropoxy dimethylsilane, bromopropoxy-tert-butyldimethyl silane
CID PubChem 607486
Nom IUPAC 3-bromopropoxy-tert-butyl-diméthylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 1.0930g/mL
Point d’ébullition 182.0°C
Point d’éclair 85°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.093
Poids de la formule 253.26
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • (3-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.