Learn More
Bromhydrate de 3-bromopropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10274560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10274560 100 g Flacon en verre 100g
10080700 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10274560 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107381000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5003-71-4 | C3H8BrN·HBr | 218.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5003-71-4
Formule moléculaire C3H8BrN·HBr
Poids moléculaire (g/mol) 218.93
Numéro MDL MFCD00012912
Clé InChI PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
CID PubChem 78701
Nom IUPAC 3-bromopropan-1-amine ; bromhydrate
SMILES C(CN)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropylamine hydrobromide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 171.0°C to 175.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3NH2·HBr
Quantité 100 g
Beilstein 04, 149
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 218.93
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.