Learn More
Bromhydrate de 3-bromopropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11440857 25 g 25g
11450857 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11440857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23254.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5003-71-4 | C3H9Br2N | 218.92 g/mol
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydrobromate de 3-bromopropylamine est utilisé comme matière première et intermédiaire pharmaceutique. L’homotaurine est synthétisée à partir de l’hydrobromate de 3-bromopropylamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5003-71-4
Formule moléculaire C3H9Br2N
Poids moléculaire (g/mol) 218.92
Numéro MDL MFCD00012912
Clé InChI PQIYSSSTRHVOBW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopropylamine hydrobromide, 3-bromopropan-1-amine hydrobromide, 3-aminopropyl bromide hydrobromide, 1-propanamine, 3-bromo-, hydrobromide, 3-bromopropylammonium bromide, 3-bromopropanamine hydrobromide, 1-amino-3-bromopropane hydrobromide, 3-bromo-1-propanamine, hydrobromide, 3-brominepropylaminehydrobromide, 3-bromopropylamine, hydrobromide
CID PubChem 78701
Nom IUPAC 3-bromopropan-1-amine ; bromhydrate
SMILES C(CN)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopropylamine hydrobromide
Point de fusion 172°C to 174°C
Quantité 25 g
Beilstein 3906418
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml).
Poids de la formule 218.93
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Bromopropylamine hydrobromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Bromopropylamine hydrobromide