Learn More
Bromhydrate de 3-bromopropylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromopropylamine hydrobromide is used as pharmaceutical raw materials and intermediates. Homotaurine is synthesized from 3-bromopropylamine hydrobromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’hydrobromate de 3-bromopropylamine est utilisé comme matière première et intermédiaire pharmaceutique. L’homotaurine est synthétisée à partir de l’hydrobromate de 3-bromopropylamine.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml).
Remarques
Hygroscopique. Stocker sous un gaz inerte. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’humidité.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopropylamine hydrobromide |
| Point de fusion | 172°C to 174°C |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 3906418 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml). |
| Poids de la formule | 218.93 |
| Pourcentage de pureté | 98% |