Learn More
3-Acide bromopyridine-2-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15441369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15441369 5 g 5g
15451369 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15441369 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64258.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 30683-23-9 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30683-23-9
Formule moléculaire C6H4BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 202.007
Numéro MDL MFCD01320380
Clé InChI KBDIRPOTVAODSA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromopicolinic acid, 3-bromo-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromopyridine-2-carboxylicacid, 3-bromo-2-pyridine carboxylic acid, 3-bromo-pyridine-2-carboxylic acid, pubchem5070, bromopyridine carboxylic, acmc-1cpch, 3-bromo-2-picolinic acid
CID PubChem 2050129
Nom IUPAC Acide 3-bromopyridine-2-carboxylique
SMILES C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine-2-carboxylic acid
Point de fusion 141°C to 144°C
Densité 1.813 g/mL
Quantité 5 g
Beilstein 472171
Poids de la formule 202.01
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Pleine