Learn More
3-Bromopyridine, 97%, Maybridge
Code produit 10193733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10193733 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10193733 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04110DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.6400g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C5H4BrN
Formule linéaire (C5H4N)Br
Numéro MDL MFCD00006373
Quantité 1 g
Synonyme 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
Clé InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Nom IUPAC bromopyridine-3
Poids moléculaire (g/mol) 158.00
CID PubChem 12286
ChEBI CHEBI:51575
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 97%