Learn More
3-bromopyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495333 25 g -
11405343 100 g 100g
11415343 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11495333 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12894.14
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158.00 g/mol
3-Bromopyridine undergoes lithiation with LDA at low temperatures in the 4-position: Heterocycles, involved in formation of the Grignard by Mg exchange with i-PrMgCl and in transmetallation of the lithiated derivative with zinc chloride followed by treatment with an electrophile as a route to 4-substituted 3-bromopyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 3-bromopyridine subit une lithiation avec LDA à basse température en position 4 : Les hétérocycles, impliqués dans la formation du Grignard par échange de Mg avec l’i-PrMgCl et dans la transmétallation du dérivé lithié avec le chlorure de zinc, suivis d’un traitement par un électrophile comme voie d’accès aux 3-bromopyridines 4-substituées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (31 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 626-55-1
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 158.00
Numéro MDL MFCD00006373
Clé InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
CID PubChem 12286
ChEBI CHEBI:51575
Nom IUPAC bromopyridine-3
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine
Point de fusion -27°C
Densité 1.617
Point d’ébullition 172°C to 174°C
Point d’éclair 72°C (181°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.57
Quantité 25 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105880
Informations sur la solubilité Soluble in water (31g/L at 20°C).
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté ≥98%