Learn More
3-bromopyridine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10458630 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10458630 25 mL Flacon en verre 25mL
10152850 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10458630 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 107410250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 626-55-1 | C5H4BrN | 158.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 626-55-1
Formule moléculaire C5H4BrN
Poids moléculaire (g/mol) 158.00
Numéro MDL MFCD00006373
Clé InChI NYPYPOZNGOXYSU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-pyridyl bromide, pyridine, 3-bromo, 3-bromo pyridine, 3-bromo-pyridine, 5-bromopyridine, unii-xmn8h2xe9h, 5-bromo pyridine, xmn8h2xe9h, 3-pyridylbromide, 3-bromopryidine
CID PubChem 12286
ChEBI CHEBI:51575
Nom IUPAC bromopyridine-3
SMILES BrC1=CC=CN=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron ou incolore à jaune
Densité 1.6400g/mL
Point d’ébullition 173°C
Point d’éclair 51°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H4N)Br
Indice de réfraction 1.5690 to 1.571
Quantité 25 mL
Beilstein 20, 233
Gravité spécifique 1.64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 31g/L (25°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 158
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Bromopyridine
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.