Learn More
N-oxyde de 3-bromopyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromopyridine N-Oxide |
| CAS | 2402-97-3 |
| Formule moléculaire | C5 H4 Br N O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Pyridine, 3-bromo-, 1-oxide, 3-Bromopyridine 1-oxide, 3-Bromopyridine N-oxide, 3-Bromopyridine oxide |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H4BrNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| SMILES | [O-][n+]1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 3-bro-1-oxydopyridine-1-ium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 174 |
| Poids de la formule | 172.9476 |