Learn More
3-Bromopyridine, TRC
Code produit 30340218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340218 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6867402.5G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromopyridine
CAS 626-55-1
Formule moléculaire C5H4BrN
Quantité 2.5 g
Synonyme 3-Pyridyl Bromide, NSC 3974, Pyridin-3-yl Bromide, m-Bromopyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H4BrN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4H
SMILES Brc1cccnc1
Nom IUPAC bromopyridine-3
Poids moléculaire (g/mol) 158
Poids de la formule 156.9527