Learn More
3-bromoquinoléine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11451968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11451968 10 g -
11461968 50 g 50g
11379509 100 g 100g
11471968 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11451968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14573.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 5332-24-1 | C9H6BrN | 208.058 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5332-24-1
Formule moléculaire C9H6BrN
Poids moléculaire (g/mol) 208.058
Numéro MDL MFCD00006767
Clé InChI ZGIKWINFUGEQEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme quinoline, 3-bromo, 3-bromoquinliine, 3-bromo-quinoline, 3-bromo quinoline, 3-bromoquinolin, pubchem5814, 3-bromoquinoline, acmc-1ax3i
CID PubChem 21413
Nom IUPAC 3-bromoquinoléine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(C=N2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoquinoline
Point de fusion 13°C to 15°C
Densité 1.533
Point d’ébullition 274°C to 276°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.664
Quantité 10 g
Beilstein 112939
Poids de la formule 208.06
Pourcentage de pureté 98%