Learn More
3-Bromoquinoléine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromoquinoline |
| CAS | 5332-24-1 |
| Formule moléculaire | C9 H6 Br N |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H |
| SMILES | Brc1cnc2ccccc2c1 |
| Nom IUPAC | 3-bromoquinoline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.05 |
| Poids de la formule | 206.9684 |