Learn More
3-Bromoquinoléine, TRC
Code produit 30337645
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337645 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337645 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68687510G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromoquinoline
CAS 5332-24-1
Formule moléculaire C9 H6 Br N
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H6BrN/c10-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6H
SMILES Brc1cnc2ccccc2c1
Nom IUPAC 3-bromoquinoline
Poids moléculaire (g/mol) 208.05
Poids de la formule 206.9684