Learn More
3-Bromothioanisole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467086
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467086 5 g 5g
11457086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467086 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25406.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 33733-73-2 | Molecular Formula: C7H7BrS | Molecular Weight: 203.097 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33733-73-2
Formule moléculaire C7H7BrS
Poids moléculaire (g/mol) 203.097
Numéro MDL MFCD00041395
Clé InChI NKYFJZAKUPSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothioanisole, 1-bromo-3-methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulfide, 3-bromophenyl methyl sulfane, 1-bromo-3-methylsulfanyl benzene, benzene, 1-bromo-3-methylthio, m-bromo methylthio benzene, 3-bromophenyl methyl sulphide, 1-bromo-3-methylsulfanyl-benzene, 3-bromothioanisol
CID PubChem 2735627
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylsulfanylbenzène
SMILES CSC1=CC(=CC=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothioanisole
Densité 1.51
Point d’ébullition 124°C to 125°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.624
Quantité 5 g
Beilstein 2078598
Poids de la formule 203.11
Pourcentage de pureté 98%