Learn More
3-Bromothioanisole, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromothioanisole |
| CAS | 33733-73-2 |
| Formule moléculaire | C7 H7 Br S |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3 |
| SMILES | CSc1cccc(Br)c1 |
| Nom IUPAC | 1-bro-3-méthylsulfanylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 203.1 |
| Poids de la formule | 201.9452 |