Learn More
3-Bromothioanisole, TRC
Code produit 30337140
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30337140 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30337140 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6881655G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothioanisole
CAS 33733-73-2
Formule moléculaire C7 H7 Br S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H7BrS/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
SMILES CSc1cccc(Br)c1
Nom IUPAC 1-bro-3-méthylsulfanylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 203.1
Poids de la formule 201.9452