Learn More
3-Bromothiofurane, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromothiofuran |
| CAS | 872-31-1 |
| Formule moléculaire | C4H3BrS |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3-Bromothiophene, 3-Thienyl bromide, NSC 96612, beta-Bromothiophene, 3-Bromothiphene |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-1-2-6-3-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1ccsc1 |
| Nom IUPAC | 3-brothiophène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.04 |
| Poids de la formule | 161.9139 |