Learn More
3-bromothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromothiophene-2-carbaldehyde |
| % min. CAS | 97 |
| Densité | 1.81g/mL |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 191.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |