Learn More
3-bromothiophène-2-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde |
| Point de fusion | 24.0°C to 25.0°C |
| Densité | 1.8100g/mL |
| Point d’ébullition | 92.0°C (5.0 mmHg) |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Quantité | 25 g |
| Gravité spécifique | 1.81 |
| Poids de la formule | 191.05 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
- 3-Bromothiophene-2-carboxaldehyde, 95%
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.