Learn More
3-Bromothiophène-2-carboxamid e99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312907 250 mg 250mg
11302907 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312907 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L16138.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 78031-18-2 | Molecular Formula: C5H4BrNOS | Molecular Weight: 206.06 g/mol
3-Bromothiophene-2-carboxamide is used in Stille cross-coupling conditions were used to couple the resin-bound peptide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromothiophène-2-carboxamide est utilisé dans les conditions de couplage croisé de Stille pour coupler le peptide lié à la résine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78031-18-2
Formule moléculaire C5H4BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 206.06
Numéro MDL MFCD00173835
Clé InChI KWXUWNXTRUZHNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme maybridge1_007895, 3-bromo-2-carboxamidothiophene, 2-thiophenecarboxamide,3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxamide, 3-bromo-2-thiophenecarboxamide #, buttpark 180\02-08, 3-bromo thiophene-2-carboxamide
CID PubChem 605721
Nom IUPAC 3-bromothiophène-2-carboxamide
SMILES NC(=O)C1=C(Br)C=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene-2-carboxamide
Point de fusion 106°C to 108°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4937660
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 206.06
Pourcentage de pureté 99%