Learn More
Acide 3- bromothiophène-2-carboxylique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11463924
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Unit Size:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
11463924 1 g 1g
11483924 0.25 g 0.25g
11473924 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11463924 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A11935.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7311-64-0 | C5H3BrO2S | 207.041 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7311-64-0
Formule moléculaire C5H3BrO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.041
Numéro MDL MFCD00052291
Clé InChI VQQLWBUTTMNMFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo-2-thenoic acid, 2-thiophenecarboxylic acid, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_007344, 3-bromothiophene-2-carboxylicacid, bromothiophenecarboxylic, pubchem10096, ksc494c9j, bromo-thiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 2739688
Nom IUPAC Acide 3-bromothiophène-2-carboxylique
SMILES C1=CSC(=C1Br)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
Point de fusion 195°C to 196°C
Quantité 1 g
Beilstein 121585
Poids de la formule 207.05
Pourcentage de pureté 97%