Learn More
Chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10757295
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10757295 1 g Flacon en verre ambré 1g
10527284 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10757295 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08006DA
 Article restreint
Expédition estimée: 23-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 170727-02-3
Formule moléculaire C4H2BrClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 261.532
Numéro MDL MFCD08059484
Clé InChI OPLMNCCLQDVCTP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophene-2-sulfonylchloride, 2-thiophenesulfonylchloride, 3-bromo, 3-bromo-thiophene-2-sulfonyl chloride, 3-bromo-thiophene-2-sulphonyl chloride, 3-bromo 2-thienyl chlorosulfone, 3-bromo-2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromothiophene-2-sulphonyl chloride, 2-thiophenesulfonyl chloride, 3-bromo
CID PubChem 13675598
Nom IUPAC chlorure de 3-bromothiophène-2-sulfonyle
SMILES C1=CSC(=C1Br)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene-2-sulfonyl chloride
% min. CAS 90.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 261.55
Pourcentage de pureté 90%