Learn More
3-bromothiophène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487896
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487896 10 g 10g
11497896 50 g 50g
11407906 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487896 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14022.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 872-31-1 | C4H3BrS | 163.03 g/mol
3-Bromothiophene is used in the preparation of derivatives such as thienylenic alpha, μ-diformyl-alpha-oligothiophenes and 3-lithiothiophene. It is also used in the synthesis of 3-lithiothiophene by reacting with n-butyllithium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromothiophène est utilisé dans la préparation de dérivés tels que l’alpha thiénylénique, µ-diformyl-alpha-oligothiophènes et le 3-lithiothiophène. Il est également utilisé dans la synthèse de 3-lithiothiophène en réagissant avec le n-butyllithium.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts, les agents réducteurs puissants et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-31-1
Formule moléculaire C4H3BrS
Poids moléculaire (g/mol) 163.03
Numéro MDL MFCD00005464
Clé InChI XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306
CID PubChem 13383
Nom IUPAC 3-bromothiophène
SMILES BrC1=CSC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophene
Densité 1.722
Point d’ébullition 157°C to 158°C
Point d’éclair 63°C (145°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.591
Quantité 10 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 105338
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 163.04
Pourcentage de pureté 97%