Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromothiophene |
| CAS | 872-31-1 |
| Formule moléculaire | C4H3BrS |
| Numéro MDL | MFCD00005464 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 3-thienyl bromide, thiophene, 3-bromo, 3-bromo thiophene, beta-bromothiophene, .beta.-bromothiophene, 3-bromo-thiophene, bromothiophene 3-, 3-bromothiphene, 3-bromthiophene, pubchem5306 |
| Clé InChI | XCMISAPCWHTVNG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | BrC1=CSC=C1 |
| Nom IUPAC | 3-bromothiophène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.03 |
| Afficher plus |