Learn More
3-bromothiophénol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10195890 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10195890 1 g Flacon en verre 1g
10636364 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10195890 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 303710010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6320-01-0
Formule moléculaire C6H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
Numéro MDL MFCD00009603
Clé InChI HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
CID PubChem 80597
Nom IUPAC 3-bromobenzènethiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophenol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Densité 1.6320g/mL
Point d’ébullition 123°C to 124°C (40.0 mmHg)
Point d’éclair 105°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrC6H4SH
Indice de réfraction 1.6320 to 1.634
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.632
Poids de la formule 189.07
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre cristalline