Learn More
3-Bromothiophénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11426107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11426107 5 g 5g
11416107 1 g 1g
11436107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11426107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25092.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6320-01-0 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6320-01-0
Formule moléculaire C6H5BrS
Poids moléculaire (g/mol) 189.07
Numéro MDL MFCD00009603
Clé InChI HNGQQUDFJDROPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromothiophenol, m-bromobenzenethiol, m-bromothiophenol, 3-bromo thiophenol, 3-bromobenzene-1-thiol, benzenethiol, 3-bromo, 3-bromophenyl mercaptan, 3-bromo-benzenethiol, pubchem6805, #
CID PubChem 80597
Nom IUPAC 3-bromobenzènethiol
SMILES SC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromothiophenol
Densité 1.599
Point d’ébullition 119°C to 121°C (21 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.6324
Quantité 5 g
Beilstein 1926242
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 189.08
Pourcentage de pureté 97%