Learn More
3-bromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11481758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11481758 25 g -
11491758 100 g 100g
11401768 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11481758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13990.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 591-17-3 | C7H7Br | 171.04 g/mol
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). It undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate. It also undergoes palladium-catalyzed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 3-bromotoluène a été utilisé dans la détermination précise du rapport isotopique du brome dans les composés organiques par MC-ICPMS (spectromètre de masse à plasma à couplage inductif multicollecteur). Il subit une réaction de cyanation catalysée par le palladium en présence de K4[Fe(CN)6] comme le substitut du cyanure. Il subit également une réaction catalysée par le palladium avec les alkynyltriarylborates pour produire des alcénylboranes trisubstitués.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans les alcools, l’éther et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-17-3
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.04
Numéro MDL MFCD00000085
Clé InChI WJIFKOVZNJTSGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-bromotoluene, m-bromotoluene, 3-methylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3-methyl, m-tolyl bromide, toluene, m-bromo, 5-bromotoluene, 3-bromo-1-methylbenzene, m-methylbromobenzene, 3-methyl-1-bromobenzene
CID PubChem 11560
Nom IUPAC 1-bromo-3-méthylbenzène
SMILES CC1=CC=CC(Br)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-Bromotoluene
Point de fusion -40°C
Densité 1.41
Point d’ébullition 183°C to 184°C
Point d’éclair 75°C (167°F)
Indice de réfraction 1.552
Quantité 25 g
Beilstein 1903633
Merck Index 14,1439
Informations sur la solubilité Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene.
Poids de la formule 171.04
Pourcentage de pureté 98%