Learn More
3-bromotoluène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Bromotoluene was used in the precise determination of bromine isotope ratio in organic compounds by MC-ICPMS ( Multicollector-Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer). It undergoes palladium-catalyzed cyanation reaction in the presence of K4[Fe(CN)6] as the cyanide surrogate. It also undergoes palladium-catalyzed reaction with alkynyltriarylborates to yield trisubstituted alkenylboranes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 3-bromotoluène a été utilisé dans la détermination précise du rapport isotopique du brome dans les composés organiques par MC-ICPMS (spectromètre de masse à plasma à couplage inductif multicollecteur). Il subit une réaction de cyanation catalysée par le palladium en présence de K4[Fe(CN)6] comme le substitut du cyanure. Il subit également une réaction catalysée par le palladium avec les alkynyltriarylborates pour produire des alcénylboranes trisubstitués.
Solubilité
Non miscible dans l’eau. Soluble dans les alcools, l’éther et le benzène.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromotoluene |
| Point de fusion | -40°C |
| Densité | 1.41 |
| Point d’ébullition | 183°C to 184°C |
| Point d’éclair | 75°C (167°F) |
| Indice de réfraction | 1.552 |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 1903633 |
| Merck Index | 14,1439 |
| Informations sur la solubilité | Not miscible in water. Soluble in alcohols,ether and benzene. |
| Show More |