Learn More
3-Bromotoluène-d7, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-Bromotoluene-D7 |
| CAS | 1185318-69-7 |
| Formule moléculaire | C7 D7 Br |
| Quantité | 0.25 g |
| Synonyme | 1-Bromo-3-(trideuteriomethyl)-2,4,5,6-tetradeuteriobenzene, 1-Bromo-3-(methyl-d3)benzene-2,4,5,6-d4, 3-Bromotoluene-d7, 3-Bromotoluene-D7, 3-Bromotoluene-α,α,α,2,4,5,6-d7 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H7Br/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5 H,1H3/i1D3,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(Br)c([2 H])c(c1[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nom IUPAC | 1-bro-2,3,4,6-tétradeutéro-5-(triduutérométhyl)benzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 178.0776 |
| Poids de la formule | 177.0171 g/mol |
| Afficher plus |