Learn More
3-buten-1-amine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3-Buten-1-amine is an aliphatic terminal amine used for organic synthesis and in proteomics research. Its hydrochloride salt is used to improve the detection of neurodegenerative alzheimer’s disease in ELISA titrations by reducing the background due to non-specific associations of molecules and proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Le buten-1-amine est une amine terminale aliphatique utilisée pour la synthèse organique et la recherche protéomique. Son sel de chlorhydrate est utilisé pour améliorer la détection de la maladie d’alzheimer neurodégénérative dans les titrations ELISA en réduisant le l’arrière-plan en raison des associations non spécifiques de molécules et de protéines.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les acides forts, les agents oxydants forts et les bases fortes.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3-Buten-1-amine |
| Densité | 0.777 |
| Point d’ébullition | 74°C to 77°C |
| Point d’éclair | −5°C (23°F) |
| Odeur | Amine-like |
| Indice de réfraction | 1.424 |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | UN2733 |
| Beilstein | 1735803 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Show More |